Få mere at vide
Lead(IV) oxide, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Det bruges til fremstilling af tændstikker og elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 290°C (decomposition) |
| Farve | Brun til sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.995% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid. |
| Formel vægt | 239.19 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 9.38 g/cm3 at 20°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Blydioxid
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i