Få mere at vide
Lead(IV) oxide, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11336807
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336807 50 g 50g
11346807 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010729.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Det bruges til fremstilling af tændstikker og elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-60-0
Molekylær formel O2Pb
Molekylvægt (g/mol) 239.20
MDL nummer MFCD00011165
InChI nøgle YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC navn dioxobly
SMIL O=[Pb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) oxide
Smeltepunkt 290°C (decomposition)
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formel vægt 239.19
Lugt Odorless
Tæthed 9.38