Få mere at vide
Bly(IV)oxid, ACS, 97,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331829
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331829 100 g 100g
11311829 500 g 500g
11321829 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11331829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012483.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug i batterielektroder, fremstilling af pigmenter og farvestoffer, som analytisk laboratoriereagens
Den finder anvendelse som elektrode i blysyrebatterier, som anode ved galvanisering af kobber og zink i sulfatopløsning, produktion af glyoxylsyre, fremstilling af pigmenter og farvestoffer, højspændingslysende afledere og som analytisk laboratoriereagens. Blydioxid er et kraftigt oxidationsmiddel, som bruges til fremstilling af tændstikker, pyroteknik og andre kemikalier. Det kan bruges til hærdning af sulfid-baserede polymerer. Det oxiderer Mn(II) til Mn(VII) og Cr(III) til Cr(VI).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Syre-uopløseligt stof 0,2 %, Kulstofforbindelser (som C) 0,04 %, Cl 0,002 %, NO 3 0,02 %, SO 4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-60-0
Molekylær formel O2Pb
Molekylvægt (g/mol) 239.20
MDL nummer MFCD00011165
InChI nøgle YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMIL O=[Pb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) oxide
Smeltepunkt 290°C (decomposition)
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97.0% min.
Opløselighedsinformation Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid.
IUPAC navn plumbanedion
Formel vægt 239.19
Grad ACS
Lugt Odorless
Tæthed 9.38
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(IV) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.