Få mere at vide
Bly(IV)oxid, ACS, 97,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321829
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11321829
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012483.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i batterielektroder, fremstilling af pigmenter og farvestoffer, som analytisk laboratoriereagens
Den finder anvendelse som elektrode i blysyrebatterier, som anode ved galvanisering af kobber og zink i sulfatopløsning, produktion af glyoxylsyre, fremstilling af pigmenter og farvestoffer, højspændingslysende afledere og som analytisk laboratoriereagens. Blydioxid er et kraftigt oxidationsmiddel, som bruges til fremstilling af tændstikker, pyroteknik og andre kemikalier. Det kan bruges til hærdning af sulfid-baserede polymerer. Det oxiderer Mn(II) til Mn(VII) og Cr(III) til Cr(VI).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Syre-uopløseligt stof 0,2 %, Kulstofforbindelser (som C) 0,04 %, Cl 0,002 %, NO 3 0,02 %, SO 4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-60-0
Molekylær formel O2Pb
Molekylvægt (g/mol) 239.20
MDL nummer MFCD00011165
InChI nøgle YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMIL O=[Pb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) oxide
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 97.0% min.
IUPAC navn dioxobly
Formel vægt 239.19
Grad ACS