Få mere at vide
Lead(IV) oxide, 97%
Artikelnummer. 11460703
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460703 500 g 500g
11470703 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12742.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Bly(IV)oxid bruges til fremstilling af tændstikker, pyroteknik, farvestoffer og andre kemikalier. Det har også flere vigtige anvendelser inden for elektrokemi, især i de positive plader af blysyrebatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bly(IV)oxid bruges til fremstilling af tændstikker, pyroteknik, farvestoffer og andre kemikalier. Det har også flere vigtige anvendelser inden for elektrokemi, især i de positive plader af blysyrebatterier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i fortyndet HCl.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-60-0
Molekylær formel O2Pb
Molekylvægt (g/mol) 239.20
MDL nummer MFCD00011165
InChI nøgle YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC navn dioxobly
SMIL O=[Pb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) oxide
Smeltepunkt 290 °C
Mængde 500 g
FN nummer UN1872
Merck Index 14,5407
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in dil.HCl.
Formel vægt 239.19
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 9.38