Få mere at vide
Bly(IV)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441037
Skift visning
Mængde:
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441037 2 g 2g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15441037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013070.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-59-7 | F4Pb | 283.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) fluoride
CAS 7783-59-7
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Molekylær formel F4Pb
MDL nummer MFCD00016278
FN nummer UN2291
Synonym lead iv fluoride, lead tetrafluoride, pbf4, tetrafluoridolead, blei iv-fluorid
InChI nøgle YAFKGUAJYKXPDI-UHFFFAOYSA-J
SMIL F[Pb](F)(F)F
IUPAC navn tetrafluoroplumbane
Molekylvægt (g/mol) 283.194
PubChem CID 123258
ChEBI CHEBI:37186
Formel vægt 283.18
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(IV) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.