Tekniske data
| Smeltepunkt | 290°C |
| Farve | Black |
| pH | 6 to 7 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | plumbanedione |
| Formel vægt | 239.19g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead(IV) oxide
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.