Få mere at vide
Bly(IV) acetat, stabiliseret, TRC
Artikelnummer. 30471683
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30471683 10 g
1 options
Artikelnummer. 30471683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17881010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) Acetate
CAS 546-67-8
Molekylær formel C8 H12 O8 Pb
Mængde 10 g
Synonym Acetic Acid Lead(4+) Salt (4:1), LTA, Lead Acetate, Lead Tetraacetate, Lead(4+) Acetate, Plumbic Acetate
InChI formel InChI=1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
SMIL CC(=O)O[Pb](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC navn triacetyloxyplumbylacetat
Molekylvægt (g/mol) 443.38
Formel vægt 444.0299