Få mere at vide
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Artikelnummer. 15621670 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15621670 500 g Poly Bottle 500g
15611670 25 g Poly Bottle 25g
15601670 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15621670 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 185191500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 546-67-8
Molekylær formel C8H16O8Pb
Molekylvægt (g/mol) 447.408
MDL nummer MFCD00008693
InChI nøgle NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC navn acetic acid;lead
SMIL CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(Iv) Acetate
Smeltepunkt 190°C
Farve White
Mængde 500 g
Lineær formel Pb(CH3CO2)4
FN nummer UN1616
Beilstein 3595640
Formel vægt 443.38g/mol
Procent renhed 95%
Grad Reagent
Emballage Poly Bottle
Udseende Crystals
Tæthed 2.230g/cu.cm