Få mere at vide
Bly(IV)acetat, 96% (tør vægt), stikk. med 5-10% gletsjereddikesyre
Artikelnummer. 11482987
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482987 50 g 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15551.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 546-67-8 | C8H12O8Pb | 443,40 g/mol
Bly(IV)acetat er et vigtigt oxidationsmiddel og en kilde til acetyloxygruppe, der bruges i organisk syntese. For eksempel fremstilles 1,4-dioxen fra dioxan, der involverer 2-acetoxy-1,4-dioxan som mellemstof. Tilsvarende bruges det til fremstilling af bis(trifluoromethyl)diazometan fra hexafluoracetonhydrazon. Det reagerer også med alkener, alkoholer med delta-proton og di-n-butyl d-tartrat for at danne gamma-laktoner, cykliske etherer og n-butylglyoxylat. Det inducerer kløvning af 1,2-dioler til de tilsvarende aldehyder eller ketoner. Det er aktivt involveret i Kochi-reaktionen for dekarboxylering af carboxylsyrer til alkylhalogenider og bruges som et alternativt reagens til brom i Hofmann-omlægningen.
Dette Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific.
Applikationer
Bly(IV)acetat er et vigtigt oxidationsmiddel og en kilde til acetyloxygruppe, der bruges i organisk syntese. For eksempel fremstilles 1,4-dioxen fra dioxan, der involverer 2-acetoxy-1,4-dioxan som mellemstof. Tilsvarende bruges det til fremstilling af bis(trifluoromethyl)diazometan fra hexafluoracetonhydrazon. Det reagerer også med alkener, alkoholer med delta-proton og di-n-butyl d-tartrat for at danne gamma-laktoner, cykliske etherer og n-butylglyoxylat. Det inducerer kløvning af 1,2-dioler til de tilsvarende aldehyder eller ketoner. Det er aktivt involveret i Kochi-reaktionen for dekarboxylering af carboxylsyrer til alkylhalogenider og bruges som et alternativt reagens til brom i Hofmann-omlægningen.
Opløselighed
Opløselig i vand, ethanol, kloroform, benzen, nitrobenzen, tetrachlorethan, salpetersyre, varm eddikesyre og saltsyre.
Bemærk
Luft- og fugtfølsom. Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Inkompatibel med alkohol, stærke syrer og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) acetate
Navn note stabiliseret med 5 til 10% istidseddike
CAS 546-67-8
Smeltepunkt 175 °C
Tæthed 2.28
Assay Procent Noter (dry wt.)
Molekylær formel C8H12O8Pb
Lineær formel Pb(OOCCH3)4
MDL nummer MFCD00008693
Mængde 50 g
FN nummer UN1616
Beilstein 3595640
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,5423
Synonym lead iv acetate
Opløselighedsinformation Opløselig aq. soln., ethanol, chloroform, benzen, nitrobenzen, tetrachlorethan, salpetersyre, varm eddikesyre og saltsyre.
InChI nøgle ACKFDYCQCBEDNU-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn λ²-lead(2+) tetraacetate
Molekylvægt (g/mol) 443.40
PubChem CID 50931538
Formel vægt 443.37
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(IV) acetate, stabilized with 5-10% glacial acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lead(4+) salt