Få mere at vide
Bly(IV)acetat, 96% (tør vægt), stikk. med 5-10% istidsige syre
Artikelnummer. 11472987
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472987 1000 g 1000g
11478850 100 g 100g
11492987 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15551.0B
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 546-67-8 | C8H16O8Pb | 447,408 g/mol
Bly(IV)acetat er et vigtigt oxidationsmiddel og en kilde til acetyloxygruppe, der anvendes i organisk syntese. For eksempel fremstilles 1,4-dioxen ud fra dioxan, der involverer 2-acetoxy-1,4-dioxan som et mellemprodukt. Tilsvarende anvendes det til fremstilling af bis(trifluormethyl)diazomethan ud fra hexafluoracetonehydrazon. Det reagerer også med alkener, alkoholer med en delta-proton og di-n-butyl d-tartrat for at få henholdsvis gamma-lactoner, cykliske ethere og n-butylglyoxylat. Det inducerer spaltningen af 1,2-dioler til de tilsvarende aldehyder eller ketoner. Det er aktivt involveret i Kochi-reaktionen til decarboxylering af carboxylsyrer til alkylhalogenider og anvendes som et alternativt reagens til brom i Hofmann-omlejringen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bly(IV)acetat er et vigtigt oxidationsmiddel og en kilde til acetyloxygruppe, der anvendes i organisk syntese. For eksempel fremstilles 1,4-dioxen ud fra dioxan, der involverer 2-acetoxy-1,4-dioxan som et mellemprodukt. Tilsvarende anvendes det til fremstilling af bis(trifluormethyl)diazomethan ud fra hexafluoracetonehydrazon. Det reagerer også med alkener, alkoholer med en delta-proton og di-n-butyl d-tartrat for at få henholdsvis gamma-lactoner, cykliske ethere og n-butylglyoxylat. Det inducerer spaltningen af 1,2-dioler til de tilsvarende aldehyder eller ketoner. Det er aktivt involveret i Kochi-reaktionen til decarboxylering af carboxylsyrer til alkylhalogenider og anvendes som et alternativt reagens til brom i Hofmann-omlejringen.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol
, chloroform, benzen, nitrobenzen, tetrachlorethan, salpetersyre, varm eddikesyre og saltsyre.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med alkoholer, stærke syrer og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-67-8
Molekylær formel C8H16O8Pb
Molekylvægt (g/mol) 447.408
MDL nummer MFCD00008693
InChI nøgle NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC navn eddikesyre; bly
SMIL CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) acetate
Navn note stabilized with 5 to 10% glacial acetic acid
Smeltepunkt 175°C
Tæthed 2.28
Assay Procent Noter (dry wt.)
Lineær formel Pb(OOCCH3)4
Mængde 1000 g
FN nummer UN1616
Beilstein 3595640
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,5423
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,chloroform,benzene,nitrobenzene,tetrachloroethane,nitric acid,hot acetic acid and hydrochloric acid.
Formel vægt 443.37
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(IV) acetate, 96% (dry wt.), stab. with 5-10% glacial acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid