Få mere at vide
Bly(IV)acetat, 95%, stabiliseret
Artikelnummer. 10644872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10644872 100 g Glasflaske 100g
10448930 500 g Glasflaske 500g
11934901 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10644872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180621000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 546-67-8 | C8H12O8Pb | 443,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-67-8 , 64-19-7
Molekylær formel C8H12O8Pb
Molekylvægt (g/mol) 443.36
InChI nøgle NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC navn eddikesyre; bly
SMIL CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(IV) acetate
Smeltepunkt 175,0 °C til 180,0 °C
Farve Orange-Pink til Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 94% min. (Iodometri)
Lineær formel (CH3CO2)4Pb
Fieser 01,537; 02,234; 03,168; 04,278; 05,365; 06,313; 08,269; 09,265; 10,228; 12,270; 13,62; 14,188; 16,193
Merck Index 15,5478
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes i vand og danner pb02 og eddikesyre. Andre opløseligheder: opløselig i varm gletsjereddikesyre, opløselig i benzen, kloroform, tetrachlorethan, toluen, acetonitril, nitrobenzen og dichloromethan
Formel vægt 443.36
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(IV) acetate, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.