Få mere at vide
Blyisotopstandard: Pb @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (naturlig forekomst), VHG™
Artikelnummer. 30003010
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
30003010 50 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30003010 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLISPB150
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Blyisotopstandard: Pb @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (naturlig forekomst)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead
CAS 7439-92-1
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lead
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Pb
Synonym Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
InChI formel InChI=1S/Pb
SMIL [Pb]
IUPAC navn Lead
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 207.2
Mængde 50 ml
Formel vægt 207,9766 g/mol