Få mere at vide
Bly i Isooctane standardløsning, Specpure™ , 1110 μg/g (3,0 g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406905
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406905 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15406905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045327.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lead in Isooctane standard solution
Navn note 1110 μg/g (3,0 g/gal)
CAS 540-84-1
Lugt Næsten lugtfri
Fysisk form Væske
Molekylær formel C8H18
MDL nummer MFCD01094200
FN nummer UN1262
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
Molekylvægt (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
Mængde 100 g
ChEBI CHEBI:62805
Grad Specpure
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead in Isooctane standard solution, Specpure, 1110µg/g (3.0g/gal)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proprietary organo-lead compound, as Pb