Få mere at vide
Bly i Isooctane standardløsning, Specpure™ 0 μg/g (0,0 g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lead in Isooctane standard solution |
| Navn note | 0 μg/g (0,0 g/gal) |
| CAS | 540-84-1 |
| Lugt | Næsten lugtfri |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C8H18 |
| MDL nummer | MFCD01094200 |
| FN nummer | UN1262 |
| InChI nøgle | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)CC(C)(C)C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lead in Isooctane standard solution, Specpure, 0µg/g (0.000g/gal)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Isooctane