Få mere at vide
Lead(II) zirconium oxide, Puratronic™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385047
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385047 10 g 10g
11375047 50 g 50g
15446345 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040754.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-01-4
Molekylær formel O3PbZr
Molekylvægt (g/mol) 346.421
MDL nummer MFCD00016275
InChI nøgle RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
IUPAC navn dioxido(oxo)zirconium;bly(2+)
SMIL [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) zirconium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Formel vægt 346.42
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 7.0 g/mL