Få mere at vide
Bly(II)trifluoracetathemihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343377
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343377 10 g 10g
11353377 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017553.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4146-73-0 | Molekylformel: C4F6O4Pb | Molekylvægt: 433,23 g/mol
Det anvendes til pyrolytisk aflejring af fluoridglas.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4146-73-0
Molekylær formel C4F6O4Pb
Molekylvægt (g/mol) 433.23
MDL nummer MFCD00061594
InChI nøgle XVULNTYAIWEMSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead trifluoroacetate, lead ii 2,2,2-trifluoroacetate, acmc-1asut, bis trifluoroacetoxy lead ii
PubChem CID 71311182
IUPAC navn bly(2+);2,2,2-trifluoracetat
SMIL C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Pb+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Smeltepunkt 147 °C til 153 °C
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Lineær formel Pb(CF3COO)2·0.5H2O
Mængde 10 g
FN nummer UN2291
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, trifluoreddikesyre, tetrahydrofuran, acetone.
Formel vægt 442,23 (433,22 Vandfri)
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.