Få mere at vide
Lead(II) titanium oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11303837
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303837 50 g 50g
11393827 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11303837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035671.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-00-3
Molekylær formel O3PbTi
Molekylvægt (g/mol) 303.064
MDL nummer MFCD00011159
InChI nøgle NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
IUPAC navn dioxido(oxo)titanium;bly(2+)
SMIL [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) titanium oxide
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Formel vægt 303.09
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 7.520 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) titanium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.