Få mere at vide
Lead(II) titanium oxide, 99.5%
Artikelnummer. 11397737
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397737 500 g 500g
11387737 100 g 100g
11307747 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014139.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Bly(II) titaniumoxid er meget udbredt i keramiske kondensatorer, keramiske filtre, PTC termisk modstand, trykfølsom modstand og ydeevnen af transducerfelt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-00-3
Molekylær formel O3PbTi
Molekylvægt (g/mol) 303.064
MDL nummer MFCD00011159
InChI nøgle NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
IUPAC navn dioxido(oxo)titanium;bly(2+)
SMIL [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) titanium oxide
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 303.09
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 7.520 g/mL