Få mere at vide
Bly(II)tetrafluorborat, 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824789
Mængde:
1 kg
3 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041956.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes til tin-bly galvanisering
Anvendes til galvanisering af tin-bly Bly(II)-tetrafluorborat bruges som en katalysator involveret i calixarendannelse gennem hydrogenbundne lysdæmpere og i fremstillingen af lineære polyestere. Det er involveret i udviklingen og optimeringen af en bipolær blybortetrafluoridakkumulator. Det er en galvaniseringsløsning til belægning af metalgenstande med bly og hærder til epoxyharpikser. Ydermere bruges det til printlinjer, tin-bly legeringsplettering, blylodning og også som printkort tin-bly legering plettering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13814-96-5
Molekylær formel B2F8Pb
Molekylvægt (g/mol) 380.80
MDL nummer MFCD00016270
InChI nøgle UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate
PubChem CID 12598180
SMIL [Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) tetrafluoroborate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn bly(2+);ditetrafluorborat
Formel vægt 380.81
Lugt Odorless
Tæthed 1.62
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lead(II) tetrafluoroborate