Få mere at vide
Bly(II)tetrafluorborat, 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344947
Skift visning
Mængde:
1 kg
3 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344947 3 x 1 kg 3kg
11334947 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041956.D5
Request Bulk or Custom Format
Anvendes til tin-bly galvanisering
Anvendes til galvanisering af tin-bly Bly(II)-tetrafluorborat bruges som en katalysator involveret i calixarendannelse gennem hydrogenbundne lysdæmpere og i fremstillingen af lineære polyestere. Det er involveret i udviklingen og optimeringen af en bipolær blybortetrafluoridakkumulator. Det er en galvaniseringsløsning til belægning af metalgenstande med bly og hærder til epoxyharpikser. Ydermere bruges det til printlinjer, tin-bly legeringsplettering, blylodning og også som printkort tin-bly legering plettering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13814-96-5
Molekylær formel B2F8Pb
Molekylvægt (g/mol) 380.80
MDL nummer MFCD00016270
InChI nøgle UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate
PubChem CID 12598180
SMIL [Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) tetrafluoroborate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 3 x 1 kg
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn λ²-bly(2+) bis(tetrafluorboranid)
Formel vægt 380.81
Lugt Odorless
Tæthed 1.62