Få mere at vide
Bly(II)tetrafluorborat, 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Description
Anvendes til galvanisering af tin-bly Bly(II)-tetrafluorborat bruges som en katalysator involveret i calixarendannelse gennem hydrogenbundne lysdæmpere og i fremstillingen af lineære polyestere. Det er involveret i udviklingen og optimeringen af en bipolær blybortetrafluoridakkumulator. Det er en galvaniseringsløsning til belægning af metalgenstande med bly og hærder til epoxyharpikser. Ydermere bruges det til printlinjer, tin-bly legeringsplettering, blylodning og også som printkort tin-bly legering plettering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) tetrafluoroborate |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| IUPAC navn | bly(2+);ditetrafluorborat |
| Formel vægt | 380.81 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 1.62 |
Sécurité et traitement
- Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) tetrafluoroborate
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.