Få mere at vide
Lead(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11329239
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329239 100 g 100g
11319239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088285.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-91-6 | PbTe | 334.80 g/mol
Bly(II) tellurid bruges til at fremstille termoelektrisk konverter (køler, generator, varme), infrarøde detektorer og tunneldioder. Det er også et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-91-6
Molekylær formel PbTe
Molekylvægt (g/mol) 334.80
MDL nummer MFCD00016274
InChI nøgle OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
PubChem CID 4389803
IUPAC navn tellanylidenled
SMIL [Te]=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead (II) telluride
Smeltepunkt 917°C
Fysisk form Pieces
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3284
Merck Index 14,5422
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 334.79
Procent renhed 99.999%
Lugt Product specific
Tæthed 8.164 g/mL