Få mere at vide
Bly(II)tellurid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383398
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383398 10 g 10g
11373398 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036317.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug i halvlederforskning, fotolederceller
I halvlederforskning bruges fotoledercellerBly(II)-tellurid som et infrarødt detektormateriale. Det bruges også i rumfartøjskraftapplikationer. Yderligere bruges det til infrarød detektion, billeddannelse og i solceller. Derudover fungerer den som en halvleder og fotoleder i form af enkeltkrystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Modstandsdygtig over for syrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-91-6
Molekylær formel PbTe
Molekylvægt (g/mol) 334.80
MDL nummer MFCD00016274
InChI nøgle OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
PubChem CID 4389803
IUPAC navn tellanylidenled
SMIL [Te]=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) telluride
Smeltepunkt 917°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 334.79
Tæthed 8.164
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) telluride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.