Få mere at vide
Lead(II) Sulfide, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10264150 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10264150 100 g Glass Jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10264150 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1730/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
100g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1281.1°C
Smeltepunkt 1113.9°C
CAS 1314-87-0
Farve Silver
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel PbS
MDL nummer MFCD00016280
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
InChI nøgle FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S--].[Pb++]
IUPAC navn λ²-lead(2+) sulfanediide
Molekylvægt (g/mol) 239.30
PubChem CID 14819
Formel vægt 239.26g/mol
Emballage Glass Jar
Damptryk &1mmHg&852
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /