Få mere at vide
Lead(II) sulfide, Pb 82% min.
Beskrivelse
Bly(II)sulfid bruges som halvleder. Anvendes i elektroniske enheder og infrarød sensor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bly(II)sulfid bruges som halvleder. Anvendes i elektroniske enheder og infrarød sensor.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,00086g/L) og syre. Uopløseligt i alkohol og kaliumhydroxid.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead (II) sulfide |
| Smeltepunkt | 1114°C |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,5421 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide. |
| IUPAC navn | λ²-bly(2+)sulfandiid |
| Formel vægt | 239.25 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pb 82% min. |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) sulphide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) sulphide