Få mere at vide
Bly(II)sulfid, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422287
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15422287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045462.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bly(II)sulfid bruges i infrarøde detektorer, fotooptiske applikationer, glideegenskabsmodifikator, der bruges i friktionsindustrien til at forbedre varmeledning og regulere friktionskoefficienten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-87-0
Molekylær formel PbS
Molekylvægt (g/mol) 239.30
MDL nummer MFCD00016280
InChI nøgle FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMIL [S--].[Pb++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) sulfide
Farve Sort
Fysisk form Lump
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metal basis)
IUPAC navn sulfanylidenlead
Formel vægt 239.25
Lugt Odorless
Udseende Black lumps
Tæthed 7.5g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i