Få mere at vide
Lead(II) sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11309239
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309239 50 g 50g
15422987 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088284.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-87-0
Molekylær formel PbS
Molekylvægt (g/mol) 239.30
MDL nummer MFCD00016280
InChI nøgle FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMIL [S--].[Pb++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) sulfide
Smeltepunkt 1114°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
IUPAC navn λ²-bly(2+)sulfandiid
Formel vægt 239.25
Brydningsindeks 3.921
Tæthed 7.5