Få mere at vide
Lead(II) sulfide, 90%, pure
Artikelnummer. p-7077453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 15256048
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-87-0
Molekylær formel PbS
Molekylvægt (g/mol) 239.30
MDL nummer MFCD00016280
InChI nøgle FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC navn λ²-bly(2+)sulfandiid
SMIL [S--].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 1281.1°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) sulfide
Smeltepunkt 1113.9°C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 78% min. (Pb)
Merck Index 15,5476
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nitric acid
Formel vægt 239.26
Procent renhed 90%
Grad Ren
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /