Få mere at vide
Lead(II) sulfate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Bly(II)sulfat bruges i pigmenter, galvaniske batterier, litografi, vægtestoffer. Det bruges også som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) sulfate |
| Smeltepunkt | 1170°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Partially soluble in water,dilute HCl and HNO3. Soluble in sodium hydroxide,ammonium acetate or tartrate,concentrated hydriodic acid. Insoluble in alcohol |
| Formel vægt | 303.25 |
| Grad | Reagens |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | White powder/lump |
| Vis mere |