Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) sulfate |
| Smeltepunkt | 1170.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Merck Index | 15, 5475 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble |
| Formel vægt | 303.25 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) sulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .