Få mere at vide
Lead(II) selenide, 99.999+% (metals basis)
Artikelnummer. 15452067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452067 100 g 100g
15442067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044916.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12069-00-0 | PbSe | 286.20 g/mol
Bly(II)-selenid bruges til fremstilling af infrarøde detektorer til termisk billeddannelse. Det bruges også som kvanteprikker i nanokrystalsolceller. Det er et vigtigt materiale og finder anvendelse i fotografiske plader og fotomodstande og optoelektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-00-0
Molekylær formel PbSe
Molekylvægt (g/mol) 286.20
MDL nummer MFCD00016273
InChI nøgle GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
PubChem CID 61550
IUPAC navn selanylidenled
SMIL [Se]=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) selenide
Farve Grå
Fysisk form Fused Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 286.15