Få mere at vide
Lead(II) selenide, 99.999+% (metals basis)
Artikelnummer. 15442067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442067 25 g 25g
15452067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15442067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044916.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12069-00-0 | PbSe | 286.20 g/mol
Bly(II)-selenid bruges til fremstilling af infrarøde detektorer til termisk billeddannelse. Det bruges også som kvanteprikker i nanokrystalsolceller. Det er et vigtigt materiale og finder anvendelse i fotografiske plader og fotomodstande og optoelektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-00-0
Molekylær formel PbSe
Molekylvægt (g/mol) 286.20
MDL nummer MFCD00016273
InChI nøgle GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
PubChem CID 61550
IUPAC navn selanylidenled
SMIL [Se]=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) selenide
Farve Grå
Fysisk form Fused Lump
Mængde 25 g
Analyseprocentområde >99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 286.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) selenide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.