Få mere at vide
Lead(II) perchlorate trihydrate, ACS, 97.0-102.0%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) perchlorate trihydrate |
| Smeltepunkt | 100°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Pb(ClO4)2·3H2O |
| FN nummer | UN1470 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| Formel vægt | 460.15 (406.10 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≤97% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead (II) perchlorate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P283-Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.
- P306+P360-VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.