Få mere at vide
Bly(II)oxid, TRC
Artikelnummer. 30479154
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30479154 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30479154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL32002510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
CAS 1317-36-8
Mængde 10 g
Molekylær formel PbO
Synonym Lead oxide (PbO), C.I. 77577, C.I. Pigment Yellow 46, G 2, Lead monooxide, Lead monoxide, Lead oxide, Lead oxide yellow, Lead protoxide, Lead(2+) oxide, Lead(II) oxide, Litharge, Litharge S, Litharge Yellow L 28, Pigment Yellow 46, Plumbous oxide, Yellow lead ocher
InChI formel InChI=1S/O.Pb
SMIL O=[Pb]
IUPAC navn oxobly
Molekylvægt (g/mol) 223
Formel vægt 223.9716