Få mere at vide
Lead(Ii) Oxide, ReagentPlus™, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15651940 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15651940 500 g Poly Bottle 500g
15641940 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15651940 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 211907500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Powder, <10 μm, Reagent Grade,≥99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC navn oxolead
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kogepunkt 1470°C
Kemisk navn eller materiale Lead(Ii) Oxide
Smeltepunkt 890°C
Farve Yellow
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Lineær formel PbO
FN nummer UN2291
Formel vægt 223.2g/mol
Procent renhed ≥99.9% (trace metals basis)
Grad ReagentPlus
Emballage Poly Bottle
Damptryk 10mmHg (0°C)
Tæthed 9.66g/cu.cm