Få mere at vide
Bly(II) oxid, puriss. p.a., ≥99,0% (KT), Solstice
Artikelnummer. 15631450 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15631450 1 kg Poly flaske 1kg
15651450 50 g Polyflaske 50g
15641450 250 g Polyflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15631450 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 153381KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 DKK
    1430.52 DKK / 1kg
    Spare 184.48 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa,≥ 99,0% (KT), gul
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kogepunkt 1470 °C
Kemisk navn eller materiale Lead(Ii) Oxide
Smeltepunkt 890 °C
Farve Gul
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Emballage Poly flaske
Damptryk 10 mmHg (0 °C)
Tæthed 9,66 g/kubikcentimeter
Lineær formel PbO
FN nummer UN2291
IUPAC navn plumbanon
Formel vægt 223,2 g/mol
Procent renhed ≥99,0% (KT)
Grad puriss. pa