Få mere at vide
Bly(II)oxid, Puratronic™, 99,9995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11316807
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316807 100 g 100g
11306807 25 g 25g
11326807 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010728.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Det bruges til fremstilling af glas, keramik og computerkomponenter. Tilsætning af blyoxid øger brydningsindekset, den elektriske resistivitet, Curie-temperaturen og glassets evne til at absorbere røntgenstråler. Det tilsættes også for at mindske glasets viskositet. Det anvendes til vulkanisering af gummi, blysyrebatterier og til fremstilling af visse pigmenter og maling. I katodestrålerør bruges blyoxidglas til at blokere røntgenstråling. Det fungerer som et effektivt reagens i oxidationsreaktioner såvel som kondensationsreaktioner af hydroxyketoner med diaminer for at danne quinoxalinderivater med højt udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
Smeltepunkt 886 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 9.53 g/mL
Lineær formel PbO
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5413
Opløselighedsinformation Opløselig i koncentreret alkali, HCl og ammoniumchlorid. Uopløselig i fortyndet alkali og alkohol.
IUPAC navn oxolead
Formel vægt 223.19
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic