Få mere at vide
Bly(II)oxid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes til fremstilling af iriserende farver på messing og bronze, farvning af svovlholdige stoffer og bruges som pigment til gummi. Det bruges også til olieraffinering, lak, maling, emaljer og i analyser for ædelmetalmalme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) oxide |
| Smeltepunkt | 886 °C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 9.53 g/mL |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,5413 |
| Vis mere |