Få mere at vide
Lead(II) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11348678
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348678 500 g 500g
11355047 25 g 25g
11365047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040753.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Anvendes til fremstilling af iriserende farver på messing og bronze, farvning af svovlholdige stoffer og bruges som pigment til gummi. Det bruges også til olieraffinering, lak, maling, emaljer og i analyser for ædelmetalmalme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC navn oxolead
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
Smeltepunkt 886°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5413
Opløselighedsinformation Insoluble in water,soluble in concentrated alkalies,hydrochloric acid and ammonium chloride.
Formel vægt 223.19
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 9.53 g/mL