Få mere at vide
Lead(II) oxide, low silver
Artikelnummer. 11347658
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347658 2 kg 2kg
11337658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033330.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Bly(II)oxid bruges i lagerbatterier, keramiske cementer og flussmidler, keramik og glasurer, i krompigmenter, i olieraffinering, i maling og i analysen af ædelmetalmalme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Som lagerbatterier, keramiske cementer og flussmidler, keramik og glasurer, i krompigmenter, i olieraffinering, i maling og i analysen af ædelmetalmalme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
Smeltepunkt 886°C
Navn note Low silver
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5413
Opløselighedsinformation Insoluble in water and alcohol; Soluble in acetic acid,dilute HNO3 and alkalies
IUPAC navn oxolead
Formel vægt 223.19
Lugt Odorless
Tæthed 9.53 g/mL