Få mere at vide
Bly(II)oxid, lavt sølv
Descrizione
Bly(II)oxid bruges i lagerbatterier, keramiske cementer og flussmidler, keramik og glasurer, i krompigmenter, i olieraffinering, i maling og i analysen af ædelmetalmalme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Som lagerbatterier, keramiske cementer og flussmidler, keramik og glasurer, i krompigmenter, i olieraffinering, i maling og i analysen af ædelmetalmalme
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) oxide |
| Smeltepunkt | 886 °C |
| Navn note | Lavt sølv |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 9.53 g/mL |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,5413 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand og alkohol; Opløseligt i eddikesyre, fortynd HNO3 og alkalier |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Blymonoxid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.