missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lead(II) Oxide, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15854980
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastic bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15854980 1 kg Plastic bottle
15844980 250 g Plastic bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15854980 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1074011000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC navn plumbanone
SMIL O=[Pb]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Lugt Odorless
Emballage Plastic bottle
Udseende Yellow solid
FN nummer UN 2291
Formel vægt 223.19
Procent renhed ≥99.0%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.