Få mere at vide
Lead(II) Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10090230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic container
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10090230 500 g Plastic container 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10090230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1600/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kogepunkt 1470°C
Smeltepunkt 886°C
CAS 1317-36-8
Farve Yellow
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel OPb
MDL nummer MFCD00011164
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Pb]
IUPAC navn plumbanone
Molekylvægt (g/mol) 223.20
PubChem CID 14827
Formel vægt 223.19g/mol
Emballage Plastic container
Damptryk 10mmHg 1085
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.