Få mere at vide
Lead(II) oxide, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15645420 250 g Poly Bottle 250g
15635420 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15645420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 402982250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kogepunkt 1,470°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
Smeltepunkt 886°C (literature)
Navn note ACS Reagent, ≥99.0%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 250 g
Assay Procent Noter complexometric
Lineær formel PbO
FN nummer UN2291
IUPAC navn plumbanone
Formel vægt 223.2
Procent renhed >99%
Grad ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Damptryk 10 mmHg (0°C)
Tæthed 9.66 g/cm3