Få mere at vide
Bly(II)oxid, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Bly(II)oxid anvendes mest i blybaseret industriglas og industriel keramik, herunder computerkomponenter. Det bruges som mellemprodukt/precursor i fremstillingen af flere produkter, for eksempel vandfaste cementer, smøremidler, smøreolier, uorganiske pigmenter, blysæber, petroleumsraffinering, gummi, katodestrålerørglas og polyvinylchlorid (PVC). Det er nyttigt til blysyrebatterier som katode og anode. Blymonoxid scorer betydelige anvendelser i olie-, gas- og kemiske producenter. Det er en effektiv katalysator for kondensationsreaktioner i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) oxide |
| Smeltepunkt | 886 °C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Gult pulver |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Tæthed | 9,53 g/cm3 ved 20 °C |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i koncentreret alkali, saltsyre og ammoniumchlorid. Uopløseligt i vand, fortyndet alkali og alkohol. |
| Vis mere |