Få mere at vide
Bly(II)oxid, 99,9+%, (sporstofbasis), <10 mikron, pulver
Artikelnummer. 10551364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10551364 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10542084 100 g Glasflaske 100g
10063570 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10551364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315850025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kogepunkt 1470,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
Smeltepunkt 886,0 °C
Navn note <10 mikron, 99,9 +%
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99.9+%
Lineær formel PbO
Fieser 01,536; 02,233
Merck Index 15, 5468
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70,2 mg/l (20 °C)
IUPAC navn plumbanon
Formel vægt 223.19
Procent renhed ≥99.9%
Grad Spormetalbasis