Få mere at vide
Bly(II)oxid, 99,9%
Artikelnummer. 11316638
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316638 2 kg 2kg
11306638 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012220.A3
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Det bruges mest i blybaseret industriglas og industriel keramik, herunder computerkomponenter. Blymonoxid anvendes som mellemprodukt/precursor i fremstillingen af flere produkter, for eksempel vandfaste cementer, smøremidler, smøreolier, uorganiske pigmenter, blysæber, petroleumsraffinering, gummi, katodestrålerørglas og polyvinylchlorid (PVC). Det er nyttigt til blysyrebatterier som katode og anode. Blymonoxid scorer betydelige anvendelser i olie-, gas- og kemiske producenter. Det er en effektiv katalysator for kondensationsreaktioner i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC navn oxolead
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
Smeltepunkt 886 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Opløselig i koncentreret alkali, saltsyre og ammoniumchlorid. Uopløseligt i vand, fortyndet alkali og alkohol.
Formel vægt 223.19
Lugt Lugtfri
Tæthed 9.53