Få mere at vide
Bly(II)oxid, 99,9%
Artikelnummer. 11306638
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306638 500 g 500g
11316638 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11306638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012220.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Det bruges mest i blybaseret industriglas og industriel keramik, herunder computerkomponenter. Blymonoxid anvendes som mellemprodukt/precursor i fremstillingen af flere produkter, for eksempel vandfaste cementer, smøremidler, smøreolier, uorganiske pigmenter, blysæber, petroleumsraffinering, gummi, katodestrålerørglas og polyvinylchlorid (PVC). Det er nyttigt til blysyrebatterier som katode og anode. Blymonoxid scorer betydelige anvendelser i olie-, gas- og kemiske producenter. Det er en effektiv katalysator for kondensationsreaktioner i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC navn oxolead
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) oxide
Smeltepunkt 886 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99.9%
Tæthed 9,53 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i koncentreret alkali, saltsyre og ammoniumchlorid. Uopløseligt i vand, fortyndet alkali og alkohol.
Formel vægt 223.19
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blymonoxid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.