Få mere at vide
Bly(II) nitrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Ansat i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere, belægninger af fototermografisk papir, guldcyanidering og pyroteknik. Finder anvendelse i supramolekylær kemi. Stærkt oxidationsmiddel og et alternativ til Sommelet-reaktionen til oxidation af benzylhalogenider til aldehyder. Anvendes til fremstilling af isothiocyanater fra dithiocarbamater. Scavenger af bromid i nukleofile substitutionsreaktioner. Fremstilling af dinitrogentetroxid i indurtrial skala.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) nitrate |
| Smeltepunkt | 470 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Tæthed | 4.53 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløselig i salpetersyre. Sparsomt opløseligt i methanol. |
| Vis mere |